Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Tank and Bridge Plate for Baths
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
26 L
38 L
Da utilizzare con (apparecchiatura):
T100, TC120, TXF150 or TXF200
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Combine with any Grant Heating Circulator or Bath. Grant Instruments™ Stainless Steel Tank and Bridge Plate for Baths has a temperature range of –15 to 200°C.
- High efficiency stainless steel construction
- Templerature range: -15 to 200°C
- Includes integral raised feet for ease of carrying, repositioning, and retort access
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | T100, TC120, TXF150 or TXF200 |
| Gamma di temperatura | 15°C to 200°C |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 330 mm |