Learn More
Horst™ Sonda di temperatura in acciaio inox
Codice prodotto. 10087071
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
75 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10087071
Marca: Horst™ 70202
Solo null disponibili
Specifica
Profondità (sistema metrico) 75 mm
Diametro sonda (sistema metrico) 1.5 mm
Altezza (sistema metrico) 145 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.5 m
Lunghezza sonda (sistema metrico) 250 mm
Product Type Sonda della temperatura
Temperatura max (sistema metrico) 999°C
Min. Temperature (Metric) 20°C
Temperature Range (Metric) 20 - 999 °C
Accuracy 0.01