Learn More
Hanna Instruments™ Sonda di temperatura in acciaio inox
Codice prodotto. 11587889
Click to view available options
Tipo:
Termosonda
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11587889
Marca: Hanna Instruments™ HI7662
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
AISI 316 stainless steel with wide measurement range that allows for temperature compensated measurements on compatible Hanna meters.
  • Stainless steel temperature probe with a 1 m cable length that allows for temperature compensated measurements on compatible Hanna meters
  • AISI 316 stainless steel
  • NTC thermistor
  • Wide measurement range
Specifica
Tipo Termosonda
Materiale Stainless Steel