Learn More
Knick Elektronische™ Stainless Steel Temperature Sensor
Codice prodotto. 10199650
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
For pH meter
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10199650
Marca: Knick Elektronische™ ZU0156
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
PT 1000 temperature probe for use with SE 104 N pH Sensor.
  • PT 1000 temperature probe
  • For use with SE 104 N pH Sensor
Specifica
Tipo Temperature Sensor
Da utilizzare con (applicazione) For pH meter
Materiale Stainless Steel