Learn More
Day Impex™ Stainless Steel Tempering Beaker
Codice prodotto. 11827472
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
600 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11827472
Marca: Day Impex™ 260121
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Day Impex™ Stainless Steel Tempering Beaker is a double walled beaker with ports for controlling the temperature inside the beaker.
  • Double walled beaker
  • Includes inlet and outlet ports for controlling temperature
  • Constructed of stainless steel
Specifica
Capacità (sistema metrico) 600 mL
Materiale Stainless Steel
Tipo Becher