Learn More
Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve
Codice prodotto. 10450964
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
450 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10450964
Marca: Endecotts™ 450SIS20.0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Woven wire test sieves for all types of laboratory sampling and particle size analysis
  • Precision frame (ensures consistent nestability
  • Precise aperture (in accordance with ISO 3310-1, ASTM E11 or other specifications)
  • Natural fillet (free flowing of sample)
  • Totally sealed (no crevice to lose material)
  • Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
  • Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
  • Serial number (ensures full traceability)
Specifica
Dimensione del poro 20 mm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310-2 / BS 410-2 S.H.P.P.
Diametro (sistema metrico) esterno 450 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Woven Stainless Steel Wire