Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieve Stacks
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
45 μm, 63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1 mm, 2 mm, 4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Sieve stack consisting of 8 test sieves (ISO 3310-1)
- 200mm diameter, 50mm height (45μm, 63μm, 125μm, 250μm, 500μm, 1mm, 2mm, 4mm)
- Includes collecting pan
Specifica
Specifica
| Quantità | 8 Sieves |
| Dimensione del poro | 45 μm, 63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1 mm, 2 mm, 4 mm |
| Tipo | Test Sieve Stack |
| Certificazione/Conformità | ISO 3310 and ASTM E 11 |
| Include | Certificate of compliance with ISO 3310/1 or NFX 11-504, 8 Sieves (45 μm, 63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1 mm, 2 mm, 4 mm) and collecting pan |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
| Materiale del telaio | Acciaio inox |
| Mesh Material | Stainless Steel |