Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ASTM E 11
Codice prodotto. 10731423 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
106 μm
125 μm
150 μm
180 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10731423
Marca: RETSCH 60.108.000020
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1 Each
Dimensione del poro 20 μm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ASTM E 11
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shaker AS 200
Include Certificate indicating Compliance
Altezza (sistema metrico) 40mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 100 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel