Learn More
Fisherbrand™ Setacci in acciaio inox, diam. 200 x alt. 25 mm, con ISO 3310/1
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
1.12 mm
1.18 mm
1.25 mm
1.4 mm
1.6 mm
1.7 mm
1.8 mm
2 mm
2.24 mm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
3.35 mm
3.55 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Struttura in acciaio inox con rete metallica
- Diametro: 200 mm
- Altezza: 25 mm
- ISO 3310/1
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensione del poro | 1.12 mm |
| Tipo | Setaccio per test |
| Certificazione/Conformità | ISO 3310/1. Serie principali R’10 in base a DIN 323 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agitatore AS 200 |
| Include | Certificato di conformità |
| Altezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
| Materiale del telaio | Acciaio inox |
| Vedi altri risultati |