Learn More
Fisherbrand™ Setacci in acciaio inox, diam. 200 x alt. 25 mm, con ISO 3310/1
Codice prodotto. p-8000539 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
1.12 mm
1.18 mm
1.25 mm
1.4 mm
1.6 mm
1.7 mm
1.8 mm
2 mm
2.24 mm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
3.35 mm
3.55 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10208551
Marca: Fisherbrand™ 60.122.001180
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These stainless-steel test sieves have an internal height of 25 mm and diameter of 200 mm. Available in a wide range of pore sizes between 1mm and 10 mm.
  • Struttura in acciaio inox con rete metallica
  • Diametro: 200 mm
  • Altezza: 25 mm
  • ISO 3310/1
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 1.18 mm
Tipo Setaccio per test
Certificazione/Conformità ISO 3310/1
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatore AS 200
Include Certificato di conformità
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Acciaio inox