Learn More
Fisherbrand™ Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 25 mmH, Pore sizes greater than 10 mm, ISO 3310/1
Codice prodotto. 10228781 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
28 mm
31.5 mm
35.5 mm
37.5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10228781
Marca: Fisherbrand™ 60.122.112000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These stainless-steel test sieves have an internal height of 25 mm and diameter of 200 mm. Available in a wide range of pore sizes greater than 10 mm.
  • Struttura in acciaio inox con rete metallica
  • Diametro: 200 mm
  • Altezza: 25 mm
  • ISO 3310/1
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 112 mm
Tipo Setaccio per test
Certificazione/Conformità ISO 3310/1
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatore AS 200
Include Certificato di conformità
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Acciaio inox