Learn More
Fisherbrand™ Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 25 mmH, Pore sizes greater than 10 mm, ISO 3310/1
Sfoglia Tutto Retsch ProdottiDescrizione
- Struttura in acciaio inox con rete metallica
- Diametro: 200 mm
- Altezza: 25 mm
- ISO 3310/1
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensione del poro | 100 mm |
| Tipo | Setaccio per test |
| Certificazione/Conformità | ISO 3310/1 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agitatore AS 200 |
| Include | Certificato di conformità |
| Altezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
| Materiale del telaio | Acciaio inox |
| Vedi altri risultati |