Learn More
Fisherbrand™ Setacci in acciaio inox, diam. 200 x H 50 mm, con fori micrometrici
Codice prodotto. 10065001 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
0.05 mm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
0.25 mm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
0.5 mm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10065001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Utilizzare per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle. Questi setacci in acciaio inox hanno un'altezza interna di 50 mm e un diametro di 200 mm. Sono disponibili in un'ampia gamma di diametri dei pori, inferiore a 1mm.
  • Struttura in acciaio inox con rete metallica
  • Diametro: 200 mm
  • Altezza: 50 mm
  • ISO 3310/1
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 224 μm
Tipo Setaccio per test
Certificazione/Conformità ISO 3310/1
Include Certificato di conformità alle norme ISO 3310/1 o NFX 11-504
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Acciaio inox