Learn More
Fisherbrand™ Setacci in acciaio inox, diam. 200 x H 50 mm, con fori micrometrici
Utilizzare per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle. Questi setacci in acciaio inox hanno un'altezza interna di 50 mm e un diametro di 200 mm. Sono disponibili in un'ampia gamma di diametri dei pori, inferiore a 1mm.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.35000kg
Descrizione
- Struttura in acciaio inox con rete metallica
- Diametro: 200 mm
- Altezza: 50 mm
- ISO 3310/1
Specifica
Acciaio inox | |
Acciaio inox | |
1 ciascuno | |
Setaccio per test | |
Certificato di conformità alle norme ISO 3310/1 o NFX 11-504 |
Per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle | |
200 mm | |
36 μm | |
ISO 3310/1. Serie principali R’10 in base a DIN 323. | |
50 mm |