Learn More
Fisherbrand™ Setacci in acciaio inox, diam. 200 x H 50 mm, con fori micrometrici
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
0.05 mm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
0.25 mm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
0.5 mm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensione del poro | 140 μm |
| Tipo | Setaccio per test |
| Certificazione/Conformità | ISO 3310/1. Serie principali R’10 in base a DIN 323. |
| Include | Certificato di conformità alle norme ISO 3310/1 o NFX 11-504 |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
| Materiale del telaio | Acciaio inox |
| Mesh Material | Acciaio inox |