Learn More
Fisherbrand™ Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, Pore sizes greater than 10 mm, ISO 3310/1
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
28 mm
31.5 mm
35.5 mm
37.5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
106 mm
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensione del poro | 22.4 mm |
| Tipo | Setaccio per test |
| Certificazione/Conformità | ISO 3310/1. Serie principali R’10 in base a DIN 323. |
| Include | Certificato di conformità alle norme ISO 3310/1 o NFX 11-504 |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
| Materiale del telaio | Acciaio inox |
| Mesh Material | Acciaio inox |