Learn More
Fisherbrand™ Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, Pore sizes greater than 10 mm, ISO 3310/1
Codice prodotto. 10670272 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
28 mm
31.5 mm
35.5 mm
37.5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
106 mm
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10670272
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These stainless-steel test sieves have an internal height of 50 mm and diameter of 200 mm. Available in a wide range of pore sizes larger than 10 mm.
  • Struttura in acciaio inox con rete metallica
  • Diametro: 200 mm
  • Altezza: 50 mm
  • ISO 3310/1
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 63 mm
Tipo Setaccio per test
Certificazione/Conformità ISO 3310/1
Include Certificato di conformità alle norme ISO 3310/1 o NFX 11-504
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Acciaio inox