Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, with Perforated Plates with Round Holes and Pore Size 10 mm and Smaller
Codice prodotto. 10636703 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
1.18 mm
1.25 mm
1.4 mm
1.6 mm
1.7 mm
2 mm
2.24 mm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
3.35 mm
3.55 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10636703
Marca: RETSCH 60.198.001000
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1 Each
Dimensione del poro 1 mm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310/2
Include Certificate indicating Compliance
Altezza (sistema metrico) 50mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel