Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 mm Dia., with Calibration Certificate
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
2 mm
500 μm
600 μm
800 μm
900 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Each |
| Dimensione del poro | 2 mm |
| Tipo | Test Sieve |
| Certificazione/Conformità | ISO 3310/1 and ASTM E 11 |
| Altezza (sistema metrico) | 50mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Separation, fractioning, particle size determination |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
| Materiale del telaio | Acciaio inox |
| Mesh Material | Stainless Steel |