Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 mm Dia., with Calibration Certificate
Codice prodotto. 12691535 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
2 mm
500 μm
600 μm
800 μm
900 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12691535
Marca: RETSCH 60.331.000900
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1 Each
Dimensione del poro 900 μm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310/1 and ASTM E 11
Altezza (sistema metrico) 50mm
Da utilizzare con (applicazione) Separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel