Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 mm Dia., with Inspection Certificate
Codice prodotto. 10513922 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
90 μm
1 mm
160 μm
200 μm
315 μm
500 μm
630 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10513922
Marca: RETSCH 60.231.001000
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1 Ea.
Dimensione del poro 1 mm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310/1 and ASTM E 11
Altezza (sistema metrico) 50mm
Da utilizzare con (applicazione) Separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel