Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 315 mm Dia., in Pore Size Greater than 10 mm
Codice prodotto. 11772986 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
14 mm
19 mm
20 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
28 mm
31.5 mm
35.5 mm
37.5 mm
40 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11772986
Marca: RETSCH 60.172.020000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Quantità 1 Each
Dimensione del poro 20 mm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310 and ASTM E 11, DIN 3310/2
Da utilizzare con (applicazione) For screening aggregates, separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 315 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel