Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 400mm Dia., with Perforated Plates with Round Holes
Marca:  RETSCH 60.162.005000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.00000kg
Codice prodotto. 10002692
  • 399.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Stainless Steel
Stainless Steel
1 Each
Test Sieve
Certificate indicating Compliance
For separation, fractioning, particle size determination
400 mm
5mm
ISO 3310/2
65mm