Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 400 mm Dia., with Perforated Plates with Round Holes
Codice prodotto. 10686123 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
1.25 mm
2 mm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
3.35 mm
3.55 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
28 mm
31.5 mm
35.5 mm
37.5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10686123
Marca: RETSCH 60.162.028000
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1 Each
Dimensione del poro 28 mm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310/2
Include Certificate indicating Compliance
Altezza (sistema metrico) 65mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 400 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel