Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 400mm Dia., with Stainless-Steel Wire
Marca:  RETSCH 60.166.002800
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.60000kg
Codice prodotto. 10044941
  • 346.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-06-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Stainless Steel
400mm
1 Each
Test Sieve
Vibratory Shaker AS 450
65mm
Stainless Steel
For separation, fractioning, particle size determination
2.8mm
ISO 3310/1
Certificate indicating Compliance