Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 400 mm Dia., with Stainless-Steel Wire
Codice prodotto. 10543342 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
1.12 mm
1.18 mm
1.25 mm
1.4 mm
1.6 mm
1.7 mm
1.8 mm
2 mm
2.24 mm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
3.35 mm
3.55 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
28 mm
31.5 mm
35.5 mm
37.5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10543342
Marca: RETSCH 60.166.004000
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1 Each
Dimensione del poro 4 mm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310/1
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vibratory Shaker AS 450
Include Certificate indicating Compliance
Altezza (sistema metrico) 65mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 400 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel