Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 450 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11
Codice prodotto. 11934732 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
1.18 mm
1.4 mm
1.7 mm
2 mm
2.36 mm
2.8 mm
3.35 mm
4 mm
4.75 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
8 mm
9.5 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
16 mm
19 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
31.5 mm
37.5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11934732
Marca: RETSCH 60.169.031500
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1 Each
Dimensione del poro 31.5 mm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ASTM E 11
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vibratory Shaker AS 450
Include Certificate indicating Compliance
Altezza (sistema metrico) 100mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 450 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel