Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 450 mm Dia., in Pore Sizes Greater than 10 mm with ISO 3310/1
Codice prodotto. 11924632 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
28 mm
31.5 mm
35.5 mm
37.5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11924632
Marca: RETSCH 60.168.112000
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1 Each
Dimensione del poro 112 mm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310/1
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vibratory Shaker AS 450
Include Certificate indicating Compliance
Altezza (sistema metrico) 100mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 450 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel