Learn More
RETSCH Fondo raccoglitore per setaccio in acciaio
Codice prodotto. 10790843 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
100 mm
150 mm
200 mm
200 mm
203 mm
305 mm
315 mm
400 mm
450 mm
Altezza (sistema metrico):
25 mm
25.4 mm
40 mm
50 mm
50 mm
50.8 mm
65 mm
75 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10790843
Marca: RETSCH 60.010.000305
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la raccolta di campioni ottenuti da setacci analitici. Questi piatti in acciaio inox sono compatibili con diversi setacci analitici e setacciatori vibranti, a seconda del diametro richiesto.
  • Acciaio inox
  • Compatibile con molti setacci per analisi, a seconda del diametro
  • Qualità del prodotto eccellente grazie all'esauriente controllo visivo
  • Massima stabilità e tenuta ottimale quando utilizzata in setacci impilati con O-ring
  • Etichettatura chiara e precisa dei setacci con tracciabilità completa basata su incisione laser particolareggiata
Specifica
Tipo Vaschetta di raccolta
Materiale Acciaio inox
Da utilizzare con (apparecchiatura) Setaccio per test
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 305 mm