Learn More
RETSCH Stainless Steel Test Sieves Intermediate Rings
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Size:
100 mm dia. x 40 mm H
305 mm dia. x 40 mm H
400 mm dia. x 65 mm H
450 mm dia. x 100 mm H
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Test Sieve Intermediate Ring |
| Materiale | Stainless Steel |
| Diametro (sistema metrico) | 100 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vibratory Sieve Shaker AS 200 basic |
| Size | 100 mm dia. x 40 mm H |