Learn More
RETSCH Stainless Steel Test Sieves Intermediate Rings
Codice prodotto. 10563922 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Size:
100 mm dia. x 40 mm H
305 mm dia. x 40 mm H
400 mm dia. x 65 mm H
450 mm dia. x 100 mm H
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10563922
Marca: RETSCH 60.935.000400
Solo null disponibili
Specifica
Product Type Test Sieve Intermediate Ring
Materiale Stainless Steel
Diametro (sistema metrico) 400 mm
Altezza (sistema metrico) 65 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Horizontal Sieve Shaker AS 400 control
Size 400 mm dia. x 65 mm H