Learn More
RETSCH Stainless Steel Test Sieves Intermediate Rings
Codice prodotto. 10790473 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Size:
100 mm dia. x 40 mm H
305 mm dia. x 40 mm H
400 mm dia. x 65 mm H
450 mm dia. x 100 mm H
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10790473
Marca: RETSCH 60.935.000305
Solo null disponibili
Specifica
Product Type Test Sieve Intermediate Ring
Materiale Stainless Steel
Diametro (sistema metrico) 305 mm
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vibratory Sieve Shaker AS 300 control
Size 305 mm dia. x 40 mm H