Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Test Tube Rack
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
0.5mm dia. Tubes
1.5mm dia. Tubes
10mm dia. Tubes
13mm dia. Tubes
16mm dia. Tubes
19mm dia. Tubes
25mm dia. Tubes
30mm dia. Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Fits a variety of test tube sizes from 10 to 30mm diameter
- For use with LSB Aqua Pro
- Available in 8 sizes to hold up to 48 SR test tubes
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 21 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 19mm dia. Tubes |
| Materiale | Stainless Steel |