Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Test Tube Rack
Codice prodotto. 15365832
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
0.5mm dia. Tubes
1.5mm dia. Tubes
10mm dia. Tubes
13mm dia. Tubes
16mm dia. Tubes
19mm dia. Tubes
25mm dia. Tubes
30mm dia. Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15365832
Marca: Grant Instruments™ SR10
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fits a variety of test tube sizes from 10 to 30mm diameter
  • For use with LSB Aqua Pro
  • Available in 8 sizes to hold up to 48 SR test tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 48 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) 10mm dia. Tubes
Materiale Stainless Steel