Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Test Tube Rack
Codice prodotto. 15385842
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
0.5mm dia. Tubes
1.5mm dia. Tubes
10mm dia. Tubes
13mm dia. Tubes
16mm dia. Tubes
19mm dia. Tubes
25mm dia. Tubes
30mm dia. Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15385842
Marca: Grant Instruments™ SRSE
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Fits a variety of test tube sizes from 10 to 30mm diameter
  • For use with LSB Aqua Pro
  • Available in 8 sizes to hold up to 48 SR test tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 119 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.5mm dia. Tubes
Materiale Stainless Steel