Learn More
Bochem™ Stainless Steel Test Tube Stand
Click to view available options
Forma:
Forma a Z
Rettangolare
Rotondo
Altezza (sistema metrico):
85 mm
90 mm
165 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rectangular
- Height: 90mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Test Tube Rack |
| Capacità | Tubes (20 mm) |
| Materiale | Acciaio inox |
| Posizioni | 12 |
| Forma | Rotondo |
| Lunghezza (sistema metrico) | 116 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 165 mm |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 20 mm |