Learn More
Bochem™ Stainless Steel Test Tube Stand
Click to view available options
Forma:
Forma a Z
Rettangolare
Rotondo
Altezza (sistema metrico):
85 mm
90 mm
165 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rectangular
- Height: 90mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Test Tube Rack |
| Capacità | Tubes (13 mm) |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Posizioni | 50 |
| Forma | Forma a Z |
| N. per confezione | 1 ciascuno |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensioni (L x P) | 50 x 165 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 85 mm |
| Vedi altri risultati |