Learn More
Bochem™ Stainless Steel Test Tube Stand
Codice prodotto. p-8006748
Click to view available options
Forma:
Forma a Z
Rettangolare
Rotondo
Altezza (sistema metrico):
85 mm
90 mm
165 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10604612
Marca: Bochem™ 8290
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Transport your test tubes safely with the Bochem™ Stainless Steel Test Tube Stand.
  • Rectangular
  • Height: 90mm
Specifica
Product Type Test Tube Rack
Capacità Tubes (13 mm)
Materiale Acciaio inox 18/10
Posizioni 50
Forma Forma a Z
N. per confezione 1 ciascuno
Quantità 1 ciascuno
Dimensioni (L x P) 50 x 165 mm
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Altezza (sistema metrico) 85 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 13 mm