Learn More
Hanna Instruments™ Thermistor Probe with Handle, Stainless Steel
Codice prodotto. 10090751
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1 m
2 m
3 m
Calibrated:
No
Sì
Modello:
HI 762
HI 765, White Handle
HI 765A Air Probe
HI 765PW Penetration Probe
Da utilizzare con (applicazione):
Air and Gas Temperatures
Air and Liquid Temperatures
Liquid, Gas, Semi-solid Temps
Semi-solid Temperatures
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10090751
Marca: Hanna Instruments™ HI762A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Obtain highly accurate temperature readings of liquids, gases and/or semi-solid products. Hanna Instruments™ Thermistor Probe with Handle, Stainless Steel feature a handle designed for use with a thermistor thermometer.
These thermistor probes feature a cable that extends 1m (3.3 ft.) from the handle to the meter connection. (Options with a 2m or 3m cable are also available.) With strong, corrosion-resistant, AISI 316 stainless steel construction, this probe is able to measure samples up to 150°C (302°F).
The HI765 series of PTC thermistor probes is pre-calibrated with a maximum error of ±0.2°C (±0.4°F), so recalibration is not necessary when probes are interchanged.
  • AISI 316 stainless steel probe with ABS handle
  • Applications: air and gas, air and liquid, and semi-solid options
  • NTC thermistor with 6 second response time, and pre-calibrated PTC thermistors with 8 second response time
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Air and Gas Temperatures
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 3.3 ft.
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva 3.9 in.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 8.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 205 mm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 100 mm
Materiale Stainless Steel (AISI 316) Probe, ABS Handle
Tempo di misurazione 6 sec.
Modello HI 762
Tipo di sonda NTC
Peso (sistema metrico) 0.2 kg
Product Type Thermistor Probe
Temperatura max (sistema metrico) 150°C
Min. Temperature (Metric) -50°C
Temperature Range (Metric) Da -50°C a +150°C
Calibrated No
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermistor thermometer
Accuracy ±0.2°C