Learn More
Hanna Instruments™ Thermistor Probe with Handle, Stainless Steel
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1 m
2 m
3 m
Calibrated:
No
Sì
Modello:
HI 762
HI 765, White Handle
HI 765A Air Probe
HI 765PW Penetration Probe
Da utilizzare con (applicazione):
Air and Gas Temperatures
Air and Liquid Temperatures
Liquid, Gas, Semi-solid Temps
Semi-solid Temperatures
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
These thermistor probes feature a cable that extends 1m (3.3 ft.) from the handle to the meter connection. (Options with a 2m or 3m cable are also available.) With strong, corrosion-resistant, AISI 316 stainless steel construction, this probe is able to measure samples up to 150°C (302°F).
The HI765 series of PTC thermistor probes is pre-calibrated with a maximum error of ±0.2°C (±0.4°F), so recalibration is not necessary when probes are interchanged.
- AISI 316 stainless steel probe with ABS handle
- Applications: air and gas, air and liquid, and semi-solid options
- NTC thermistor with 6 second response time, and pre-calibrated PTC thermistors with 8 second response time
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquid, Gas, Semi-solid Temps |
| Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 3.3 ft. |
| Lunghezza (sistema imperiale) complessiva | 8.1 in. |
| Lunghezza sonda (sistema imperiale) | 3.9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1 m |
| Lunghezza (sistema metrico) complessiva | 205 mm |
| Lunghezza sonda (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale | Stainless Steel (AISI 316) Probe, ABS Handle |
| Tempo di misurazione | 6 sec. |
| Modello | HI 762 |
| Vedi altri risultati |