Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Thermo Canteen Insulated With Lid
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
15 L
20 L
25 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel 304 /1.4301
Specifica
Specifica
| Product Type | Pail |
| Capacità (sistema metrico) | 20 L |
| Colore | Silver |
| Materiale | Stainless Steel |