Learn More
Bochem™ Pinze in acciaio inox
Codice prodotto. 11815161
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
160 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11815161
Marca: Bochem™ 170010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Enabling precision movement via self-tensing properties, these forceps have a sharp tip and a bent style.
Self-tensing, sharp, bent forceps. Bochem™ Stainless Steel Tool Forceps are constructed of stainless steel with a plastic handle.
  • Sharp tip
  • Bent
  • Plastic handle
  • Self-tensing
Specifica
Stile punta Appuntito/piegato
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm
Product Type Pinzette
Quantità (N. per custodia) Confezione da 10
Tipo Pinzette per strumenti
Stile Self-tensing