Learn More
asecos™ Stainless Steel Transport Canister
Codice prodotto. p-200003730 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
2 kg
2.2 kg
2.75 kg
3.3 kg
3.8 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17806556
Marca: asecos™ 40087
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Stainless Steel Transport Canister is ideal to safely transport of liquid substances of packing groups I, II and III.
  • incl. multilingual safety sticker for content labelling, with aluminium screw cap, ventilation valve, NBR seals and flexible plastic outlet pipe (Ø approx. 20 mm)
  • UN-approval for packaging groups I, II and III
  • Stainless steel
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 5 L
Colore Gray
Materiale Acciaio inossidabile
Larghezza (sistema imperiale) 9.61 in.
Larghezza (sistema metrico) 244.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.49 in.
Altezza (sistema metrico) 114.00 mm
Peso (sistema imperiale) 4.41 lb.
Peso (sistema metrico) 2 kg