Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Transport Container Without Skirtband, With Lid
Codice prodotto. p-200113426
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
25 L
30 L
50 L
75 L
100 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30284974
Marca: Amsta Rostfritt 506091001
Highest quality stainless steel transport container. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
  • Straight cylindrical vessel in highly polished finish with stylish design.
Specifica
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 100 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel