Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Transport Container Without Skirtband, Without Lid
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
25 L
30 L
50 L
75 L
100 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel 304 /1.4301
- Straight cylindrical vessel in highly polished finish with stylish design.
Specifica
Specifica
| Product Type | Pail |
| Capacità (sistema metrico) | 50 L |
| Colore | Silver |
| Materiale | Stainless Steel |