Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Transport Flask - Acid Proof Churn with Lid
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 L
10 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Highest quality in stainless steel.
- Acid proof 316L/1.4404.
Specifica
Specifica
| Product Type | Pail |
| Capacità (sistema metrico) | 8 L |
| Colore | Silver |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |