Learn More
Bochem™ Stainless Steel Tray
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
350 x 250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With one turn-down handle on each end for ease of carrying
- Rust-proof
- Manufactured from 18/10 stainless steel
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 350 x 250 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 350 x 250 x 70 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 70 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 350 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Tray |
| Larghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Include | (2) Turn-Down Handles |
| Quantità | 1 Each |
| Forma | Forma rettangolare |
| Vedi altri risultati |