Learn More
JP Selecta™ Supporto treppiedi in acciaio inox
Codice prodotto. 12022365
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
8 mm
10 mm
12 mm
Altezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
700 mm
Peso (sistema metrico):
1.4 kg
1.8 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12022365
Marca: JP Selecta™ 6022712
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
JP Selecta™ Tripod Support Rods is suitable for laboratory purposes to support tripod.
  • Made of AISI 304 stainless steel
Specifica
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) 700 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Product Type Asta di sostegno del treppiede
Quantità 1 Ea.
Peso (sistema metrico) 2.5 kg