Learn More
JP Selecta™ Supporto treppiedi in acciaio inox
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
8 mm
10 mm
12 mm
Altezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
700 mm
Peso (sistema metrico):
1.4 kg
1.8 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made of AISI 304 stainless steel
Specifica
Specifica
| Materiale | Acciaio inox |
| Altezza (sistema metrico) | 600 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 10 mm |
| Product Type | Supporto asta treppiede |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Peso (sistema metrico) | 1.8 kg |