Learn More
Fisherbrand™ Treppiedi in acciaio inox
Codice prodotto. 10448402 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
150 mm
210 mm
260 mm
Larghezza (sistema metrico):
120 mm
120 mm
150 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10448402
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Obtain optimum results with this stable and portable stainless steel tripod. Strong and light weight, this FisherbrandTM Stainless Steel Tripod features an adjustable height that allows it to be used by most people.
  • Stable and portable platform for mount
  • Adjustable height allows to be used by most people
  • Easy to transport
  • Strong and light weight
  • Used as portable mount in a variety of applications
Specifica
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Include Piedi in plastica
Product Type Treppiedi
Finitura Luminoso
Quantità 1 ciascuno